Principaux documents
EZFITMIHE
Millipore
Tête de filtration Microfil®
For use with Microfil® filtration units, 1 unit or 3 units
Synonyme(s) :
Tête de filtration pour rampe EZ-Fit®, Compatible avec les unités de filtration Microfil®
1 EA
322,00 $
3 EA
999,00 $
322,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
322,00 $
3 EA
999,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
322,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
316L stainless steel
Niveau de qualité
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 1 unit (EZFITMIHE1)
pkg of 3 units (EZFITMIHE3)
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® (Filtration Manifold)
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La tête de filtration MICROFIL® a été conçue pour améliorer la facilité d′utilisation, réduire les besoins en maintenance et limiter le risque de contamination. Un rebord continu permet de transférer facilement et en toute sécurité la membrane à l′aide de pinces, ce qui réduit le risque de contact avec la zone de filtration de la membrane. Le support de filtration poreux peut être retiré en toute simplicité en appuyant n′importe où sur son bord. Ces têtes de filtration sont parfaitement compatibles avec les unités de filtration EZ-FIT®, ainsi que les entonnoirs en acier inoxydable et en verre.
Application
La tête de filtration MICROFIL® est un accessoire de la rampe EZ-FIT® qui est utilisé lors de la filtration des échantillons d′essai destinés aux applications générales d′analyse microbiologique, aux contrôles de biocharge ou au suivi de l′eau.
Conditionnement
EZFITMIHE1 : 1 unité
EZFITMIHE3 : 3 unités
Comprend le support de membrane poreuse EZFITFRIT3
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany