Principaux documents
EZFITQUICKC
Millipore
Raccord rapide pour rampe EZ-Fit®
pkg of (1 plug and 1 connector), spare parts including one plug and connector
1 KIT
790,00 $
790,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 KIT
790,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
790,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
316L stainless steel
Niveau de qualité
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Caractéristiques
spare parts including one plug and connector
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Conditionnement
pkg of (1 plug and 1 connector)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le raccordement rapide pour rampe EZ-Fit® avec une prise et un connecteur convient à chaque extrémité du tube de la rampe et aide à choisir la direction du flux. Le connecteur de la rampe EZ-Fit® est raccordé au système d'aspiration et la prise est utilisée pour rendre étanche l'autre extrémité ouverte du tuyau de la rampe. Le connecteur et la prise créent un vide et une aspiration optimaux, facilitant ainsi une filtration efficace.
Application
Le raccordement rapide pour EZ-Fit® avec une prise et un connecteur convient à chaque extrémité du tube de la rampe et aide à choisir la direction du flux.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany