EZFITMHTA1
Tête de rampe EZ-FIT® pour applications à haut débit
For use with EZ-Fit® filtration units, 1 unit
Synonyme(s) :
Tête de filtration pour rampe EZ-Fit®, Pour les tests de biocharge, tête pour rampe de filtration
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
316L stainless steel
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Application(s)
bioburden testing
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Configuré(e)(s) pour