STREAMTUB
Tuyau en silicone
Autoclavable tubing for EZ-Stream® Pump
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
silicon tube
Conditionnement
pkg of 1 unit
Longueur
5 m
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with Membrane filtration system
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Configuré(e)(s) pour