Principaux documents
EX0281
Supelco
Ethanol Solution
70% W/V
Synonyme(s) :
alcohol
About This Item
Code UNSPSC :
12352104
Les prix et l'état des stocks ne sont pas disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet Millipore.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
Ethanol, 70 % (w/v)
Water, 28-32 % (v/v)
Couleur
colorless
Température de transition
flash point 10.6 °C
Densité
0.8750-0.8850  g/mL at 20 °C
Format
mixture
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Application
Ethanol Solution 70% W/V (in H2O) can be used as:,·      
  • An extraction solvent for the extraction of phenolic compounds.
  • A dehydrating reagent in tissue processing protocol.
Remarque sur l'analyse
ColorColorlessDenatured alcohol content68-72% by volDensity at 20°C0.8750-0.8850g/mLFormClear liquidWater content28-32% by vol
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
51.1 °F
Point d'éclair (°C)
10.6 °C