Principaux documents
ETWA70
Certified Alcohol Reference Standard
70% ABV (Alcohol by Volume), Ethanol Water Standard
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Le produit ETWA70 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 Certified)
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C