PX1840
Isopropyl Alcohol
70% Reagent
Synonyme(s) :
IPA, 70% alcohol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
42 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
36 mo. (from manufacture date)
Composition
Isopropyl Alcohol, 70%
Couleur
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
Température de transition
flash point 18 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Application
- A ‘green′ reaction solvent for the preparation of high molecular weight, high strength cycloaliphatic diisocyanate based silicone-urea copolymers.
- A granulating agent to determine the endpoint for microcrystalline cellulose (MCC-102) using the powder rheometer and thermal analysis.
- An extraction solvent for the extraction of oil from microalgae that have high polar lipid content.
- A solvent in the dehydration and paraffinization of tissues.
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
64.4 °F
Point d'éclair (°C)
18 °C
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.