M3409
Magnesium sulfate solution
1.00 M±0.04 M
Synonyme(s) :
Magnesium Sulphate, Magnesium(II) sulfate, MgSO4
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
liquid
Concentration
1.00 M±0.04 M
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Activité étrangère
DNase, RNase, nickase and protease, none detected
Chaîne SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
- as a component in super optimal broth with catabolite repression (SOC) medium for culturing Escherichia coli
- as a component in transition media for culturing human umbilical vein endothelial cells (HUVEC)]
- as a component in M9 buffer for worm fixation prior to nuclei extraction
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable