Documents
CX1059
Supelco
Chloroforme
OmniSolv®
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CHCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.38
Numéro Beilstein :
1731042
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51272501
Numéro de classement CE :
200-663-8
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥99.8% chloroform + ethanol basis
Forme
liquid
Contient
0.5-1 % (v/v) ethanol as stabilizer
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Solubilité
8.7 g/L
Densité
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
Absorption UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.15
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.02
λ: 290 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
OmniSolv®
Stabilized with Ethanol.
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (CHCl3 + C2H5OH)99.8% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEthanol0.5-1.0%(v/v)Evaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.2µeq/g maxUV Abs. at 245 nm1.00AU maxUV Abs. at 255 nm0.15AU maxUV Abs. at 260 nm0.05AU maxUV Abs. at 270 nm0.02AU maxUV Abs. at 290 nm0.01AU maxUV Cut-off245nm maxWater (H2O)0.01% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash