Documents
1.07024
Supelco
Chloroforme
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
TCM, Trichlorométhane, Trichlorure de méthane, Trichlorure de méthyle, Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CHCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.38
Numéro Beilstein :
1731042
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-663-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPARTA®
Pureté
≥99.8% (according to ACS)
99.0-99.4% (GC)
Forme
liquid
Puissance
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impuretés
≤0.00003% Free chlorine
≤0.001% Aldehydes and ketones (as C3H6O)
≤0.005% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.01% Water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
clearAPHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Densité
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Pb: ≤0.000005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
EMD Millipore propose les solvants de qualité EMPARTA pour les tâches de routine dans les laboratoires analytiques. Les solvants de qualité EMPARTA sont testés sur un plus petit nombre de paramètres que ceux de la gamme EMSURE, mais restent de haute qualité. Les solvants EMPARTA sont conformes aux exigences de l′ACS, et ils sont idéalement adaptés à un large éventail d′applications analytiques.
Application
  • Novel Approaches for the Analysis and Isolation of Benzylisoquinoline Alkaloids in Chelidonium majus.: This study presents innovative techniques using chloroform for extracting and analyzing alkaloids, which could advance analytical methods in medicinal plant research (Ganzera et al., 2024).
  • Preparation and optimization of dummy molecularly imprinted polymer-based solid-phase extraction system for selective enrichment of p-toluene sulfonate esters genotoxic impurities.: Focuses on a polymer-based extraction system using chloroform for purifying complex samples, enhancing the specificity and efficiency of contaminant detection in pharmaceuticals (Shan et al., 2024).
  • Development of metabolome extraction strategy for metabolite profiling of skin tissue.: Discusses the development of a chloroform-based extraction protocol for comprehensive metabolite profiling, contributing to advancements in dermatological and cosmetic research (Kim et al., 2024).
  • Sample Preparation from Plant Tissue for Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS).: Details a method for preparing plant samples using chloroform for GC-MS analysis, aiming to improve the accuracy and reliability of phytochemical analyses (Kumar et al., 2024).
  • Carotenoid Extraction from Plant Tissues.: Describes techniques for extracting carotenoids using chloroform, highlighting its efficiency and efficacy, which could be vital for research in plant biochemistry and nutritional science (Kumar et al., 2024).
Conditionnement
1.07024.2521 : 2,5 l, Minimum de commande : 4
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : 99,0 - 99,4 %
Dosage (selon ACS) : ≥ 99,8 %
Identité (IR) : conforme
Apparence : limpide
Couleur : ≤ 10 Hazen
Acide et chlorure : conforme
Chlore libre : ≤ 0,00003 %
Composés carbonylés (exprimés en CO) : ≤ 0,005 %
Substances facilement carbonisables : conforme
Aldéhydes et cétones (exprimés en C₃H₆O) : ≤ 0,001 %
Adapté au dosage par dithizone : conforme
Pb (plomb) : ≤ 0,000005 %
Résidus d′évaporation : ≤ 0,001 %
Eau : ≤ 0,01 %
Stabilisé avec 0,6-1,0 % d′éthanol
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash