CX1054
Chloroforme
OmniSolv®
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Solubilité
8 g/L
Densité
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
Absorption UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.00
λ: 250 nm Amax: ≤0.30
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Stabilized with Alkene.
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash