Principaux documents
372978
Sigma-Aldrich
Chloroforme
Chloroform
anhydrous, contains amylenes as stabilizer, ≥99%
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
100 ML
72,60 $
1 L
124,00 $
2 L
203,00 $
6 X 1 L
580,00 $
12 X 100 ML
646,00 $
72,60 $
Date d'expédition estimée le27 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
72,60 $
1 L
124,00 $
2 L
203,00 $
6 X 1 L
580,00 $
12 X 100 ML
646,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CHCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.38
Beilstein:
1731042
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité:
anhydrous
Essai:
≥99%
pb:
60.5-61.5 °C (lit.)
Pression de vapeur:
160 mmHg ( 20 °C)
72,60 $
Date d'expédition estimée le27 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Contient
amylenes as stabilizer
Conditionnement
Sure/Seal of 1, 6x1, 2 L
Pure-Pac® 2 of 20 L (USA only)
Impuretés
<0.001% water
0.005% water (100mL)
Résidus d'évap.
<0.0003%
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Densité
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le chloroforme est un solvant organique qui peut êtreproduit par chloration du méthane ou de formes du méthane à plus faible degré de chloration.
Application
Le chloroforme peut être utilisé comme solvant :
  • pour synthétiser des diarylcétones.
  • dans la réaction de couplage croisé catalysée pas le palladium d'acides aryl­boroniques avec des chlorures d'acide en conditions exemptes de phosphines pour synthétiser des arylcétones.
Il peut aussi servir de précurseur du phosgène dans l'aminocarbonylation du type Friedel-Crafts (3).
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Informations légales
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Accalia Fu et al.
Diabetologia, 58(7), 1513-1522 (2015-04-16)
Precise regulation of insulin secretion by the pancreatic beta cell is essential for the maintenance of glucose homeostasis. Insulin secretory activity is initiated by the stepwise breakdown of ambient glucose to increase cellular ATP via glycolysis and mitochondrial respiration. Knockout
Kuan Sun et al.
Nature communications, 6, 6013-6013 (2015-01-15)
Solution-processed organic photovoltaic cells (OPVs) hold great promise to enable roll-to-roll printing of environmentally friendly, mechanically flexible and cost-effective photovoltaic devices. Nevertheless, many high-performing systems show best power conversion efficiencies (PCEs) with a thin active layer (thickness is ~100 nm) that
Shuiquan Tang et al.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 368(1616), 20120318-20120318 (2013-03-13)
Two novel reductive dehalogenases (RDases) that are highly similar to each other but catalyse distinct dechlorination reactions were identified from Dehalobacter-containing mixed cultures. These two RDases were partially purified from crude protein extracts of anaerobic dechlorinating enrichment cultures using blue
Pramod Kumar et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 21(7), 660-670 (2014-12-24)
Tissue engineering by self-assembly uses the cells' secretome as a regeneration template and biological factory of trophic factors. Despite the several advantages that have been witnessed in preclinical and clinical settings, the major obstacle for wide acceptance of this technology
Alicia M Ebert et al.
Development (Cambridge, England), 141(12), 2473-2482 (2014-06-12)
Organs are generated from collections of cells that coalesce and remain together as they undergo a series of choreographed movements to give the organ its final shape. We know little about the cellular and molecular mechanisms that regulate tissue cohesion
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review