Principaux documents
CB1030
Sigma-Aldrich
Anti-INHBA Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-InhibinβA
100 μG
401,00 $
401,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
401,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
401,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INHBA(3624)
Description générale
This Anti-INHBA Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of INHBA.
Immunogène
Full-length human INHBA (aa 1-426)
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Remarque sur l'analyse
Positive Control
Mouse liver
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable