B451-1LS
Flacons prêts à l'emploi de bouillon tryptone-soja
Tween® 4 %, Lecithin 0.5 %, bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, white screw cap with septum, box of 4 bottles
Synonyme(s) :
CASO Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, TSB with neutralizer
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polycarbonate bottle
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
powder
Caractéristiques
closure type white screw cap with septum
Composition
Lecithin, 0.5%
Tween®, 4%
Conditionnement
box of 4 bottles
Technique(s)
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
Contenance du flacon
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for bacteria
Catégories apparentées
Description générale
Upon incubation, the enumerated microflora can be plated, isolated, and identified.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable