Principaux documents
Z699209
Trypticase Soy Broth (TSB) Double strength, Bottled Broth
Synonyme(s) :
agar and broth, media broth, trypticase soy
1 EA
73,30 $
73,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
73,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41111700
Nomenclature NACRES :
NB.79
73,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
bottle of 1 × 100 mL
Fabricant/nom de marque
Maine Mfg 10496708
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Description générale
TSB is a medium that will support the growth of a wide variety of microorganisms including aerobic, facultative, and anaerobic bacteria and fungi.
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable