1.46139
Bouillon au thioglycolate
tube capacity 17 mL, tube filling volume 10 mL, closure type, Red scew cap with 2 loci, pack of 100 tubes
Synonyme(s) :
Fluid Thioglycollate Medium, Thioglycollate Broth, FTM, Thioglycollate Medium
315,00 $
About This Item
315,00 $
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid (ready-to-use)
Durée de conservation
6 mo.
Caractéristiques
closure type Red scew cap with 2 loci
ready-to-use
Conditionnement
pack of 100 tubes
Capacité
17 mL
Capacité du tube
17 mL
tube filling volume
10 mL
pH
7.1
Application(s)
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Articles
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.