C7805
Monoclonal Anti-Collagen, Type III antibody produced in mouse
clone FH-7A, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-Collagen III antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FH-7A, monoclonal
Poids mol.
antigen 70 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1-4,000 using frozen sections of human skin
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable using a denatured-reduced preparation
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL3A1(1281)
rat ... Col3a1(84032)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable