MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
ABE286
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-acétyl-p53 (Lys120)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Cellular tumor antigen p53, Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumor suppressor p53
200 μG
456,00 $
456,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μG
456,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
456,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys120)
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
Le p53 est un suppresseur de tumeur contenant un domaine d'activation de transcription et un domaine d'oligomérisation qui régule à la hausse les gènes liés à l'arrêt de la croissance et à l'apoptose en réponse à des signaux de stress, et qui influence ainsi les mécanismes de la mort cellulaire programmée, de la différenciation cellulaire et du contrôle du cycle cellulaire. Le p53 se situe dans le noyau mais peut atteindre le cytoplasme grâce au régulateur négatif MDM2 (chaperon), une ubiquitine ligase E3 qui est régulée à la hausse en présence de p53 actif, le MDM2 assurant une polyubiquitination du p53 pour le ciblage du protéasome. Le p53 peut s'assembler sous forme de tétramères en l'absence d'ADN, fluctue entre des conformations latente et active (se liant à l'ADN), et est activé de façon variable par certaines modifications post-traductionnelles, notamment la phosphorylation et l'acétylation. Les mutations touchant le domaine de liaison à l'ADN (DBD) (acides aminés 110-286) du p53 peuvent compromettre son association favorable sur le plan énergétique avec les éléments cis et sont impliquées dans plusieurs cancers humains.
Spécificité
Autres homologies : Souris, rat, bovins, félins, poisson zèbre et équidés (88 % d'homologie de séquence).
Cet anticorps reconnaît le domaine d'interaction avec AXIN1 du p53 acétylé au niveau du résidu Lys120.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant au domaine d'interaction avec AXIN1 du peptide p53 humain acétylé au niveau du résidu Lys120.
Épitope : Domaine d'interaction avec AXIN1
Application
Analyse par immunoprécipitation : Une quantité de 1 µg d'un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter l'acétyl-p53 dans un lysat de cellules HCT116 traitées à la camptothécine.
Analyse par immunoprécipitation : Une quantité de 1 µg d'un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter l'acétyl-p53 dans des cellules de poumon humain H1299 transfectées avec du p53, et cotransfectées avec ou sans hMOF (Prof. S. McMahon, Kimmel Cancer Center, Thomas Jefferson Medical College).
Analyse par immunoprécipitation : Une quantité de 1,5 µg ou 4,5 µg d'un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter l'acétyl-p53 endogène dans des lysats de cellules HCT116, traitées avec un véhicule (DMSO) ou de la camptothécine (CPT) (Prof. S. McMahon, Kimmel Cancer Center, Thomas Jefferson Medical College).
Analyse par immunoprécipitation : Une quantité de 1 µg d'un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter l'acétyl-p53 dans des lysats de cellules H1299, transfectées avec du p53 de type sauvage, le mutant 9 K/R (mutation de tous les résidus lysine en arginine, excepté Lys120), le mutant 10 K/R (mutation de tous les résidus lysine, y compris Lys120), ou un vecteur vide, avec ou sans hMOF (Prof. S. McMahon, Kimmel Cancer Center, Thomas Jefferson Medical College).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-acétyl-p53 (Lys120) est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible p53 et qui a été testé en dot blot et en IP.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Qualité
Produit évalué par dot blot sur des peptides p53 non acétylés et acétylés.
Analyse par dot blot : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'acétyl-p53 dans des peptides p53 acétylés.
Description de la cible
~43 kDa (poids déterminé par calcul). Il existe de nombreuses isoformes. Cet anticorps devrait réagir avec l'isoforme 1 (44 kDa), l'isoforme 2 (38 kDa), l'isoforme 3 (39 kDa), l'isoforme 4 (39 kDa), l'isoforme 5 (34 kDa) et l'isoforme 6 (34 kDa).
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Peptides p53 non-acétylés et acétylés
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Batzaya Davaadelger et al.
Oncotarget, 7(19), 27511-27526 (2016-04-07)
The insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) signaling pathway is aberrantly activated in multiple cancers and can promote proliferation and chemotherapy resistance. Multiple IGF-1R inhibitors have been developed as potential therapeutics. However, these inhibitors have failed to increase patient survival when
Diana G Wright et al.
Oncotarget, 7(2), 1687-1706 (2015-12-02)
Adult T-cell leukemia (ATL) is an often fatal malignancy caused by infection with the complex retrovirus, human T-cell Leukemia Virus, type 1 (HTLV-1). In ATL patient samples, the tumor suppressor, p53, is infrequently mutated; however, it has been shown to