23-034-M
p53 Protein, 10 µg
Full length, recombinant human p53. N-terminal c-Myc, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as a substrate in ubiquitination assays.
Synonyme(s) :
Cellular tumour antigen p53, Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumour suppressor p53, TP53
831,00 $
About This Item
831,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès GenBank
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TP53(120407068)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable