P6249
p53 human
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
genomic analysis
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable