P8999
Anti-p53 antibody, Mouse monoclonal
clone DO-7, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-TRP53, Anti-Transformation-related protein 53
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DO-7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~53 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using human A431
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
Application
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articles
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.