SAB4200852
Anti-p53 antibody, Mouse monoclonal
clone BP53-12, purified from hybridoma cell culture
174,00 $
About This Item
174,00 $
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BP53-12, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.06-0.125 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cell line whole extract
immunofluorescence: 0.25-0.5 μg/mL using human A431cells
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable