Key Documents
8.53070
Sigma-Aldrich
Boc-Asp-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Asp-OH, N-α-t.-Boc-L-aspartic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H15NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
237-294-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H15NO6/c1-9(2,3)16-8(15)10-5(7(13)14)4-6(11)12/h5H,4H2,1-3H3,(H,10,15)(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
KAJBMCZQVSQJDE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Derivative of synthesis of side-chain modified aspartic acid derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0129
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -6.0 - -4.0 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable