Principaux documents
8.21141
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphate
for synthesis
Synonyme(s) :
Triethyl phosphate, Phosphoric acid triethyl ester, TEP
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)3PO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
201-114-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
480 °C
Puissance
1165 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.2-10 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O)
pb
215 °C/1013 hPa
Pf
-57 °C
Température de transition
flash point 130 °C
Solubilité
500 g/L (slow decomposition)
Densité
1.069 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.069
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup