Principaux documents
8.41188
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium borohydride
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetra-n-butylammonium borohydride, Tetra-n-butylammonium-tetrahydridoborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H40BN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
251-658-2
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
124-129 °C
Température de transition
flash point 140 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
Clé InChI
GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (hypochlorite): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Water-react. 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3