Principaux documents
317365
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
95%
Synonyme(s) :
triacetoxyboranuide
10 G
277,00 $
50 G
881,00 $
277,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
277,00 $
50 G
881,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4N(CH3CO2)3BH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.10
Beilstein:
8238791
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
277,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
93-98 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C.CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C6H10BO6.C4H12N/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;1-5(2,3)4/h7H,1-3H3;1-4H3/q-1;+1
Clé InChI
LCFZZOGKVOTFPU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Selective reducing agent.[1][2][3]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Chemtracts, 5, 188-192 (1992)
Ning Shangguan et al.
Organic letters, 9(6), 1093-1096 (2007-02-27)
A formal synthesis of psymberin (irciniastatin A) is presented. Notable features of the synthesis include the chemo-, regio-, and stereoselective oxidation of a 1,3-disubstituted allene, a configuration-dependent spirodiepoxide opening, the efficient syntheses of functionalized trans-2,6-disubstituted pyrans, and the union of
Tetrahedron Letters, 44, 7239-7243 (2003)