Principaux documents
8.20789
Sigma-Aldrich
Methylcyclopentane
for synthesis
Synonyme(s) :
Methylcyclopentane
5 ML
43,90 $
250 ML
142,00 $
43,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
43,90 $
250 ML
142,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
202-503-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
43,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
150 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
315 °C
pb
72 °C/1013 mbar
Pf
-142 °C
Température de transition
flash point -17 °C
Densité
0.74 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C1(CCCC1)C
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.746 - 0.749
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C