Principaux documents
8.20701
Sigma-Aldrich
Indene
for synthesis
Synonyme(s) :
Indene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-393-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
1.7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Pf
-2 °C
Température de transition
flash point 58 °C
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C1c2c(cccc2)C=C1
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
Clé InChI
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.989 - 0.995
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup