193828
Indene
≥99%
Synonyme(s) :
Indonaphthene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.595 (lit.)
Point d'ébullition
181-182 °C (lit.)
Pf
−5-−3 °C (lit.)
Solubilité
organic solvents: miscible
water: insoluble
Densité
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1C=Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
Clé InChI
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup