Principaux documents
SYNA402440
Synthware adapter with mineral oil bubbler
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonyme(s) :
Synthware A402440, Adapter, bubbler adapter
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
A402440
Taille du tuyau
10 mm
Catégories apparentées
Description générale
Synthware adapter with mineral oil bubbler joint 24/40 and 10mm O.D. hose connection. It allows in-line connection and purging of apparatus.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.