Principaux documents
S813826
1,2-DIBROMO-4,5-DIMETHOXYBENZENE
AldrichCPR
50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H8Br2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.96
Numéro MDL:
146,00 $