806056
Guanidinium iodide
≥99%
Synonyme(s) :
Aminoformamidine hydriode, Diaminomethaniminium iodide, Greatcell Solar®, Guanidine hydriodide, Guanidine monohydroiodide
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
194-199 °C
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[nH2+]c([nH])[nH].[I-]
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable