Principaux documents
8.18068
Sigma-Aldrich
Hydrogen fluoride
(65% solution in pyridin) for synthesis
Synonyme(s) :
Hydrogen fluoride
100 ML
322,00 $
322,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
322,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.22
322,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
<7 (20 °C in H2O)
Densité
1.14 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[F-].n1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C5H5N.FH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
Clé InChI
GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): 63.0 - 67.0 %
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup