Documents
HX0627
Supelco
Hydrofluoric Acid
OmniTrace
Synonyme(s) :
Hydrogen Fluoride, Fluoric Acid
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
≥50-70% in hydrofluoric acid
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
Point d'ébullition
106 °C/1013 hPa
Pf
-35 °C
Solubilité
soluble (Water: Soluble)
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
F
InChI
InChI=1S/FH/h1H
Clé InChI
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
OmniTrace
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable