455830
Ammonium hydrogen difluoride
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ammonium bifluoride, Etching powder
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
crystalline
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
125 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
Clé InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges