Principaux documents
8.14371
Sigma-Aldrich
Triethylamine trishydrofluoride
for synthesis
Synonyme(s) :
Triethylamine trishydrofluoride
2 ML
31,70 $
10 ML
88,90 $
31,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 ML
31,70 $
10 ML
88,90 $
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3N · 3 HF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
277-550-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
31,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
3 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
pb
70 °C/19.9 hPa
Température de transition
flash point 88 °C
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[F-].[F-].[F-].[N+H](CC)(CC)CC.[H+].[H+]
InChI
1S/C6H15N.3FH/c1-4-7(5-2)6-3;;;/h4-6H2,1-3H3;3*1H
Clé InChI
IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Asymmetric synthesis of fluoroamines from chiral aziridines: This study explores the use of triethylamine trishydrofluoride in the synthesis of fluoroamines, highlighting its role in enhancing reaction selectivity and efficiency (Park et al., 2014).
  • Recent advance in the synthesis of (1, 1-difluoroethyl) arenes: This paper discusses recent advancements in the synthesis of difluoroethyl arenes using triethylamine trishydrofluoride, contributing to the development of new fluorination techniques (Li et al., 2018).
  • Quantification of hydrogen fluoride-based reagents using a bifunctional NMR internal standard: Describes the quantification of reagents like triethylamine trishydrofluoride in chemical syntheses, emphasizing the accuracy of measurement techniques (Hammond et al., 2016).
  • Extensive CRISPR RNA modification reveals chemical compatibility and structure-activity relationships for Cas9 biochemical activity: This research utilizes triethylamine trishydrofluoride for RNA modifications in CRISPR-Cas9 processes, showing its potential in genetic engineering (O′Reilly et al., 2019).
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Colour (visual): colourless, almost colourless
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 1.000
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F
Point d'éclair (°C)
88 °C