Principaux documents
8.14992
Sigma-Aldrich
Hexyl butyrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexyl butyrate, Butyric acid hexyl ester, Hexyl butanoate
250 ML
201,00 $
201,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 ML
201,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
220-136-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
201,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
-78 °C
Température de transition
flash point 83 °C
Densité
0.865 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CCCCCC)C(=O)CCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.867
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup