70090
Ethyl myristate
99% (GC)
Synonyme(s) :
Ethyl tetradecanoate, Myristic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
178-180 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
11-12 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3
Clé InChI
MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves