8.14578
2,3-Naphthalenediol
for synthesis
Synonyme(s) :
2,3-Naphthalenediol, 2,3-Dihydroxynaphthalene
123,00 $
About This Item
123,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.8 hPa ( 149 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>330 °C
Puissance
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Pf
161-164 °C
Température de transition
flash point 175 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Oc1cc2c(cc1O)cccc2
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
Clé InChI
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 161 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
347.0 °F
Point d'éclair (°C)
175 °C