37760
2,3-Dihydroxynaphthalene
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,3-Naphthalenediol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Résidus de sublimation
≤1%
Pf
161-165 °C (lit.)
162-164 °C
Chaîne SMILES
Oc1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
Clé InChI
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... BAD(572)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Construction of dinaphtho[2,1-b;2′,3′-d]furan-6-ol, via dehydration reaction in the presence of strong acid.
- As fused ring catecholate type ligand for the surface modification of nanocrystalline TiO2 particles.
- As adsorptive and competing ligand during the chemical speciation of iron in seawater by cathodic stripping voltammetry.
- Synthesis of cyclotriphosphazene derivatives, used as non-halogen flame retardants
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
347.0 °F
Point d'éclair (°C)
175 °C