Documents
270458
Sigma-Aldrich
NMP
suitable for HPLC, ≥99%
Synonyme(s) :
1-méthyl-2-pyrrolidone, N-méthyl-2-pyrrolidone, M-PYROL, NMP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.13
Numéro Beilstein :
106420
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
1-méthyl-2-pyrrolidinone, suitable for HPLC, ≥99%
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
518 °F
Produit purifié par
glass distillation
Limite d'explosivité
9.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
<0.050% water
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
Point d'ébullition
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−24 °C (lit.)
Densité
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 285 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.50
λ: 325 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La 1-méthyl-2-pyrrolidinone est un amide tertiaire très utilisé comme solvant organique. Elle joue un rôle dans la synthèse sonochimique de cristaux de grande qualité pour la structure organométallique MOF-177.
Elle intervient également dans les processus suivants :
  • synthèse de cyanotriméthylsilane
  • décarbonylation d'aldéhydes
  • réduction de benzaldéhydes et de cétones en alcools correspondants
  • préparation de produits naturels
Application
La 1-méthyl-2-pyrrolidinone (NMP) a été utilisée comme solvant pour étudier la capacité des polymères acrylate à disperser le graphène. Elle a également servi à fabriquer des électrodes de travail pour des mesures électrochimiques dans le cadre d'une étude.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l'analyse HPLC ou LC-MS
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Les clients ont également consulté
High-yield exfoliation of graphite in acrylate polymers: A stable few-layer graphene nanofluid with enhanced thermal conductivity.
Sun Z, et al.
Carbon, 64(23), 288-294 (2013)
Direct Observation of Reversible Magnesium Ion Intercalation into a Spinel Oxide Host.
Chunjoong Kim et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(22), 3377-3384 (2015-04-18)
1-Methyl-2-pyrrolidinone.
Trapencieris P and Pigza JA.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
Da-Won Jung et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(11), 2883-2887 (2010-03-05)
High quality MOF-177 crystals in the size range of 5-20 microm were successfully synthesized via a sonochemical route in a substantially reduced synthesis time (40 min) in the presence of low-cost NMP (1-methyl-2-pyrrolidone) as a solvent. Microwave heating in NMP
Yun Ping Neo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(22), 5163-5172 (2014-05-16)
Effects of heat treatment on structure and physicochemical properties of zein (Ze) and gallic acid loaded zein (Ze-GA) electrospun fiber mats were investigated. The electrospun fiber mats displayed different surface and physicochemical properties after being heat-cured at 150 °C for