Documents
8.05965
Sigma-Aldrich
Methyl propyl ketone
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl propyl ketone, 2-Pentanone
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(O)CH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
203-528-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
37 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
449 °C
Puissance
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
6500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.5-8.2 % (v/v)
Point d'ébullition
101-103 °C/1013 hPa
Pf
-78 °C
Température de transition
flash point 7 °C
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl propyl ketone for synthesis. CAS 107-87-9, EC Number 203-528-1, chemical formula CH₃C(O)CH₂CH₂CH₃.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.805 - 0.808
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup