Principaux documents
W284220
Sigma-Aldrich
2-Pentanone
≥99.0%, natural, FG
Synonyme(s) :
Methyl propyl ketone
W284220-SAMPLE-K
77,90 $
100 G
128,00 $
1 KG
919,00 $
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W284220-SAMPLE-K
77,90 $
100 G
128,00 $
1 KG
919,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro FEMA:
2842
Beilstein:
506058
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
7.054
Nomenclature NACRES :
NA.21
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Pression de vapeur
27 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
941 °F
Limite d'explosivité
8.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.39 (lit.)
pb
101-105 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; woody; spicy
Chaîne SMILES 
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup