125482
cis-Cyclooctene
contains 100-200 ppm Irganox 1076 FD as antioxidant, 95%
Synonyme(s) :
(Z)-Cyclooctene
84,70 $
About This Item
84,70 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Contient
100-200 ppm Irganox 1076 FD as antioxidant
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
pb
145-146 °C (lit.)
Pf
−16 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
Densité
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCCC=CCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2H,3-8H2/b2-1-
Clé InChI
URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup