8.06910
n-Octane
for synthesis
Synonyme(s) :
n-Octane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
14 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
210 °C
Limite d'explosivité
0.8-6.5 % (v/v)
Point d'ébullition
125-126 °C/1013 hPa
Pf
-57 °C
Température de transition
flash point 13 °C
Densité
0.70 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- A oil phase in the preparation of zinc carbonate particles by reverse microemulsion technique.
- As a diluents in the solvent extraction of REEs(rare-earth elements) with extracting agent D2EHPA [di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid].
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.702 - 0.704
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup