Principaux documents
8.01079
Sigma-Aldrich
Aluminium triisopropylate
for synthesis
Synonyme(s) :
Aluminium triisopropylate, Aluminium isopropoxide
250 G
55,80 $
1 KG
81,80 $
20 KG
964,00 $
50 KG
2 150,00 $
55,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
55,80 $
1 KG
81,80 $
20 KG
964,00 $
50 KG
2 150,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Al[OCH(CH3)2]3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
209-090-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
55,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.13 hPa ( 21 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
11300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
2 % (v/v)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pb
135 °C/13 hPa
Pf
130-134 °C
Température de transition
flash point 16 °C
Densité
1.035 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Al](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable