Principaux documents
S668494
ALUMINUM TRIMETHOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C3H9AlO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.085
Numéro MDL:
Le produit S668494 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique