8.21895
Titanium(IV) isopropoxide
Technipur®, for synthesis
Synonyme(s) :
Isopropyl titanate(IV), Orthotitanic acid tetraisopropyl ester, TTIP, Tetraisopropoxytitanium(IV), Titanic acid tetraisopropyl ester, Titanium isopropoxide, Titanium tetraisopropylate, Tetraisopropyl orthotitanate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
pb
232 °C (lit.)
Pf
14-17 °C (lit.)
Densité
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup