Principaux documents
86578
Sigma-Aldrich
Orthosilicate de tétraéthyle
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Ester tétraéthylique de l’acide orthosilicique, Silicate de tétraéthyle, Tétraéthyl silicate, TEOS, Tétraéthoxyde de silicium, Tétraéthoxysilane, Tétraéthoxysilicium(IV)
250 ML
72,30 $
1 L
212,00 $
72,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
72,30 $
1 L
212,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Si(OC2H5)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.33
Beilstein:
1422225
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
72,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
7.2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
GC/GC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.383
pb
168 °C (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′orthosilicate de tétraéthyle (TEOS) est un matériau inorganique qui peut servir de source de silice dans la synthèse de matériaux à base de silice tels que le dioxyde de silicium[1], les oxycarbures de silicium[2], le silanol,[3] le polymère de siloxane[4] et les films minces d′organosilicium[5] destinés à diverses applications. Il peut également être employé dans la synthèse de membranes mixtes et la production d′aérogel.[6] D′autres applications concernent les revêtements pour tapis et d′autres objets.[7]
Application
Couramment utilisé comme précurseur dans la préparation de xérogel
Interagit avec la dodécylamine dans la formation de composés d'intercalation de magadiite-H+ et utilisé dans une étude portant sur des verres bioactifs comprenant un mélange de métaux.
L′orthosilicate de tétraéthyle (TEOS) peut être utilisé :
  • Comme réactif, avec du chlorure ferrique, dans la synthèse de dihydropyrimidinones.[8]
  • Comme agent modificateur dans la fabrication d′un matériau détectant l′humidité, le poly(sulfonate de 2-acrylamido-2-méthylpropane) (poly-AMPS)[9].
  • Comme milieu de synthèse de triarylamines et d′éthers diaryliques via une réaction d′Ullmann sans ligand catalysée par du cuivre[10].
  • Comme précurseur pour la préparation d′un xérogel de silice, dont une application porte sur les vecteurs pharmaceutiques de médicaments[11].
  • Comme précurseur dans la synthèse de particules de silice sphériques par le procédé Stöber.[12]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ullmann reaction in tetraethyl orthosilicate: a novel synthesis of triarylamines and diaryl ethers
Zhao Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 30(449), 3186-3188 (2007)
Silica xerogels as pharmaceutical drug carriers
Quintanar-Guerrero D, et al.
Expert Opinion on Drug Delivery, 5(6), 485-498 (2009)
Nanoscale silicon dioxide prepared by sol-gel process
Gao H and Yang J
Modern applied science, 4(9), 152-152 (2010)
Preparation of spherical silica particles by Stober process with high concentration of tetra-ethyl-orthosilicate
Wang XD, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 1(341), 23-29 (2010)
A spectroscopic study of an anhydrous tetraethyl orthosilicate-boric acid-ethanol system
Zha Congji, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 13(1-3), 103-107 (1998)
Questions
1–10 of 12 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the thermal conductivity of TEOS?
    1 answer
    1. Unfortunately, the thermal conductivity of this product is not determined.
      Helpful?
  4. What is the electrical conductivity or resistivity of TEOS
    1 answer
    1. This product is not tested for electrical conductivity. The compound is not expected to be a conductive material. The presence of TEOS in various coatings may impact the conductivity or resistivity of a given target compound, such as a metallic nanoparticle. See the links below to review articles that may be of interest:
      https://www.researchgate.net/figure/Effect-of-the-addition-of-TEOS-on-a-density-b-resistivity-c-residual-magnetic_fig5_371096514
      https://link.springer.com/article/10.1007/s12633-019-00180-y
      Helpful?
  5. According to the theise, TEOS was used in units of g. Do you sell powder or solid TEOS?
    1 answer
    1. Tetraethyl orthosilicate is only available in the liquid state. The melting point of the pure compound is -82.5 °C. The density of this material is 0.933 g/mL.
      See the link below to review the PubChem profile.
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tetraethyl-orthosilicate#section=Melting-Point
      Helpful?
  6. What type of applications can Product No. 86578, Tetraethyl orthosilicate (TEOS), be used in?
    1 answer
    1. TEOS can be used to synthesize sol-gels or aerogels.
      Helpful?
  7. How do you create a sol-gel with Tetraethyl orthosilicate (TEOS), Product No. 86578?
    1 answer
    1. TEOS can be polymerized with water; the polymerization is based on the hydrolysis or the Si-O-Et groups through forming networks linked by Si-O-Si groups.
      Helpful?
  8. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  10. What are the applications of sol-gels formed from Tetraethyl orthosilicate (TEOS), Product No. 86578?
    1 answer
    1. One of the most improtant application of the sol-gel process is the snythesis of zeolites. Other applications are optical ceramic materials or functionalized biosensors.
      Helpful?
1–10 of 12 Questions  