Documents
8.00881
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroformate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl chloroformate, Ethyl chlorocarbonate, Ethoxycarbonyl chloride, Chloroformic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
ClCOOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.52
Numéro Beilstein :
385653
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Numéro de classement CE :
208-778-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
3.74 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3.42 psi ( 20 °C)
54 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
450 °C
842 °F
Puissance
204 mg/kg LD50, oral (Rat)
7120 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
3.7-12.6 % (v/v)
Indice de réfraction
n20/D 1.395 (lit.)
Point d'ébullition
93 °C (lit.)
Pf
-81 °C
−81 °C (lit.)
Température de transition
flash point 16 °C
Densité
1.14 g/cm3 at 20 °C
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
Clé InChI
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Ethyl chloroformate for synthesis. CAS 541-41-3, EC Number 208-778-5, chemical formula ClCOOC₂H₅.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.138 - 1.140Identity (IR)passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.8 °F
Point d'éclair (°C)
16 °C